Learn More
Thermo Scientific™ Marcadores de laboratorio con tinta negra Nalgene™
Marque en vidrio, plástico y metal con estos rotuladores de laboratorio de tinta negra con tapa con un cómodo clip para bolsillo.
Marca: Thermo Scientific™ 6311-0010
60.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Realice marcas en vidrio, plástico y metal con los marcadores de laboratorio con tinta negra Thermo Scientific™ Nalgene™, que se recomiendan para su uso con papel, cuadernos y etiquetas de poliolefina Nalgene™. Estos marcadores tienen tapas con un práctico clip de paquete. Elija entre las opciones de punta fina o línea ancha.
Características:
- Bolígrafos marcadores con pinzas para bolsillo y tinta negra
- Posibilidad de elegir bolígrafo de línea fina o marcador de línea ancha
- Escribe sobre vidrio, plástico o metal
Especificaciones
Negro | |
Marcador de laboratorio, punta gruesa | |
12 | |
4 |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
7420471010 | Certificado de conformidad | 17/03/2025 | 6311-0010 |
7452399010 | Certificado de conformidad | 16/03/2025 | 6311-0010 |
7358718010 | Certificado de conformidad | 16/03/2025 | 6311-0010 |
7350427010 | Certificado de conformidad | 15/03/2025 | 6311-0010 |
7393881010 | Certificado de conformidad | 15/03/2025 | 6311-0010 |