Learn More
Thermo Scientific™ Dispositivo de análisis de punto de ebullición Nalgene™
GREENER_CHOICE
Garantice la integridad de la unidad de filtración o los filtros para parte superior de frasco o la unidad de filtración Thermo Scientific™ Nalgene™ de la serie MF75.
Marca:  Thermo Scientific™ DS0405-0050
Código de producto. 10193871
  • 3730.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-09-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Garantice la integridad de la unidades de filtración Thermo Scientific™ Nalgene™ de la serie MF75 mediante™ el equipo de prueba de punto de burbuja Nalgene. Prueba las membranas de la unidad de filtración sin necesidad retirar la membrana.
  • Aluminio fundido
  • Prueba el punto de ebullición de los productos de filtración Nalgene de 50, 75 y 90 mm
  • No se incluyen calibrador ni generador de presión
  • Acepta tubos de 6 mm de diámetro interior″
Incluye: Adaptadores y juntas tóricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
MF75 Filter Units and Bottletop Filters (50, 75 and 90 mm)
Bubble Point Testing
1
Apparatus
6 mm
Cast Aluminum
Adapters, O-rings
Ea.
0,25 in
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.