Learn More
Thermo Scientific™ Juntas y tapones de rosca Nalgene™ de repuesto para garrafones
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Descripción
Los tapones y las juntas de repuesto Thermo Scientific™ Nalgene™ de ajuste seguro para los garrafones Nalgene proporcionan un servicio a prueba de fugas†
- Se ajustan a las garrafas Nalgene
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Color | Blanco |
Descripción | Tapones de repuesto |
Material | Polipropileno |
N.º por caja | 12 |
N.° por paquete | 12 |
Closure Included | Sí |
Tipo de producto | Tapón |
Para utilizar con (equipo) | Frascos y garrafones grandes Nalgene |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 120 mm |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.