Learn More
Thermo Scientific™ Frasco certificado de boca ancha Nalgene™ de HDPE ámbar con tapón
Catalog Number 15111166
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Se recomienda para proyectos críticos en los que la contención y el transporte de las muestras son muy importantes. Presentan un diseño duradero que resiste los problemas de las operaciones sobre el terreno.
Recommended for critical projects where sample containment and transport is of elevated concern, Thermo Scientific™ Nalgene Certified Wide-Mouth Amber HDPE Bottles feature durable construction that withstands the rigors of field operations. The icon of quality, Nalgene containers are guaranteed to be leakproof† and break resistant. Certified containers meet or exceed EPA performance-based standards for trace metals and water quality parameters including Diquot and Paraquot. Recommended for water, waste water, sludge, leachate, and other environmental sample collections.
  • Recipiente de HDPE ámbar con tapón de polipropileno a prueba de fugas†; recomendado para analitos sensibles a la luz
  • Garantía a prueba de fugas†
  • Certificados para cumplir las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de trazas metálicas y de los parámetros de calidad del agua, incluidos Diquot y Paraquot
  • Tapones ensamblados en los contenedores
  • Boca ancha para facilitar el llenado y el vaciado
  • Recomendado para recoger una gran variedad de matrices de muestras medioambientales
Los recipientes certificados con las siguientes características:
  • Certificado para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para metales y parámetros de calidad del agua, incluidos Diquot y Paraquot
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada recipiente cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
Nota:
†Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacidad 32 oz, 1000 ml
Capacidad (métrico) 1000 ml
Capacidad (imperial) 32 oz
Parámetros de certificación Parámetros de calidad de agua y metales, Diquot/Paraquot
Color Ámbar
Descripción Frascos de HDPE de boca ancha ámbar Nalgene
Diámetro interior (imperial) 2 pulg
Diámetro (imperial) 3,62 in
Diámetro interior (métrico) 5,08 cm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 24
Envase Caja de 24
Tapones de repuesto ND
Esterilidad No estéril
Los recipientes Parámetros de calidad de agua y metales, Diquot/Paraquot
Color del tapón Ámbar
Nivel contenedores
Volumen hasta el borde (imperial) 36,9 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 1090 ml
Certificaciones/conformidad Los recipientes certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de metales, cianuro y fluoruro; se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.
Altura (métrico) 217 mm
Altura (imperial) 8,54 in
Material del cierre Polipropileno a prueba de fugas
Tamaño del tapón 63 mm
Diámetro (métrico) 92 mm