Learn More
Thermo Scientific™ Matraces aforados clase B Nalgene™ de polimetilpenteno (PMP) con ,2 tapones de rosca, 50 ml
Protéjase contra fugas, roturas y contaminación con estos matraces volumétricos, calibrados para contención y administración a 20 °C.
Marca: Thermo Scientific™ 4001-0050
388.09 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24375" para aplicar la oferta.
Alertas:
Estas pruebas de estanqueidad pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, recomendamos a los clientes que comprueben los matraces y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los matraces Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Descripción
Los matraces de polimetilpenteno de clase B con tapón roscado Thermo Scientific Nalgene son inertes químicamente y resistentes a la rotura.
Con un peso más ligero que el vidrio, transparentes y con protección contra roturas, fugas y contaminación.
- Irrompibles y con una resistencia química excelente para ofrecer años de uso fiable en el laboratorio.
- Calibrado individualmente a mano, con línea de graduación a color permanente y zona de marcado ovalada para facilitar la lectura de los niveles de líquido.
- Sin menisco que pueda dificultar la lectura.
- Tapón de polipropileno
- Cumplen las normas de ASTM™ E288 e ISO 384 sobre tolerancia, calidad uniforme y fiabilidad aplicables a la Clase B
- Esterilizable en autoclave/A prueba de fugas†/Graduado.
Especificaciones
1,69 oz | |
Matraces aforados, PMP, con tapones de rosca, 50 ml | |
PMP | |
14.6cm | |
12 | |
Esterilizable en autoclave, pero afectará a la precisión | |
Sí | |
No estéril | |
Redondo | |
46 mm | |
No disponible | |
50 mL |
Cumple las normas de ASTM™ E 288 e ISO 384 sobre tolerancia, calidad uniforme y fiabilidad aplicables a la Clase B | |
50 mL | |
5.74 pulg | |
±0.10 ml | |
1 | |
No | |
Estrecha | |
B | |
Rosca | |
15 g | |
Ninguno | |
13 mm |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1417635 | Certificado de conformidad | 20/12/2024 | 4001-0050 |
1297539 | Certificado de conformidad | 09/12/2024 | 4001-0050 |
1397518 | Certificado de conformidad | 14/02/2024 | 4001-0050 |
1384854 | Certificado de conformidad | 07/11/2023 | 4001-0050 |
1335885 | Certificado de conformidad | 01/11/2021 | 4001-0050 |
Warning: Autoclavable but accuracy will be affected. Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.