Learn More
Thermo Scientific™ Matraces aforados clase B de copolímero de polipropileno Nalgene™ con tapón, 50 ml
Más ligeros que el vidrio, estos matraces son resistentes a roturas, ofrecen una excelente resistencia química y cuentan con protección contra fugas y la contaminación.
Marca: Thermo Scientific™ 4000-0250
40.13 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21985" para aplicar la oferta.
Descripción
Más ligeros que el vidrio, los matraces aforados de clase B Thermo Scientific™ Nalgene™ de copolímero de polipropileno con tapón ofrecen una resistencia química excelente y están calibrados para contener y para administrar a 20 °C (68 °F).
Características:- Excelente resistencia a golpes y a productos químicos durante años de uso fiable en el laboratorio.
- Calibrado individualmente a mano, con línea de graduación a color permanente y zona de marcado ovalada para facilitar la lectura de los niveles de líquido.
- Sin menisco que pueda dificultar la lectura.
- El tamaño de 200 ml incluye una línea adicional en el nivel de 203 ml para determinaciones de DBO y OD.
- Cumplen las normas de ASTM E288 e ISO 384 sobre tolerancia, calidad uniforme y fiabilidad aplicables a la Clase B
- Esterilizable en autoclave/A prueba de fugas†/Graduado.
Especificaciones
8 oz | |
Matraz aforado de PP de 250 ml | |
PPCO (polipropileno copolímero) | |
22.2 cm | |
12 | |
Esterilizable en autoclave, pero afectará a la precisión | |
Sí | |
No estéril | |
Redondo | |
76 mm | |
No disponible | |
250 mL |
Cumple las normas de ASTM E 288 e ISO 384 sobre tolerancia, calidad uniforme y fiabilidad aplicables a la Clase B | |
250 mL | |
8.74 pulg | |
± 0.24 ml | |
1 | |
No | |
Estrecha | |
B | |
Rosca | |
41 g | |
No disponible | |
20 mm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Advertencia: Esterilizable en autoclave, si bien esto puede afectar a la exactitud. Antes de la esterilización en autoclave, retire el tapón y colóquelo en la parte superior sin apretar las roscas.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.