Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Bio Tank Closure with Mixer Support Assembly
Descripción
Realice una mezcla vertical en un sistema cerrado con este conjunto de reborde sanitario exclusivo. El sistema de cierre para depósitos biológicos de cúpula cerrada con conjunto de soporte para mezcladora Thermo Scientific™ Nalgene™ está diseñado para utilizarse con depósitos biológicos de cúpula cerrada Nalgene™ de todos los tamaños. La mezcladora Nalgene™ BioTech no está incluida.
Características:
- Tapón de rosca de polipropileno de 15,2 cm con un empalme sanitario de 5,1 cm soldado en el centro
- Pinza de doble unión de polifluoruro de vinilideno (PDVF) y junta de silicona de 5,1 cm
- Esterilizable en autoclave
Compatible con:
Uso con depósitos de cúpula cerrada Nalgene (serie 2650)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sistema de cierre para depósito de cúpula cerrada con soporte |
| Tamaño del tapón | 152,3 mm |
| Tipo | Depósito biológico |
| Material | Polipropileno, PVDF, silicona |
| N.º por caja | 1 |
| N.° por paquete | 1 |
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.