Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Polypropylene Tanks
Store, mix and dispense reagents in Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Polypropylene Tanks.
Marca: Thermo Scientific™ 2650-0020
Descripción
Store, mix and dispense reagents in Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Polypropylene Tanks, designed for use as closed containment systems. Offered in sizes ranging from 75 to 380L , tanks feature a 150mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sealing.
Características:- Los depósitos pueden equiparse con llaves
- Los depósitos y tapones esterilizables en autoclave están fabricados con polipropileno
Compatible con:
Uso con sistema de cierre para tanques de cúpula cerrada con conjunto de soporte para mezcladora (nº de fabr. 2651-0200), mezcladoras superiores BioTech (n.º de fabr. 2653-0010 y 2653-0020) y conjuntos inferiores para mezcladoras BioTech (n.º de fabr. 2654-0030, 2654-0055, 2654-0075 y 2654-0100).
Especificaciones
Cumplir con la normativa de la FDA Reg. 177.1520 y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Depósito de cúpula cerrada | |
20 gal | |
35 pulg |
18,5 in, 47 cm | |
Polipropileno | |
75 l | |
81 cm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.