Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Polypropylene Tanks
Código de producto. 10338990
Click to view available options
Capacidad (métrico):
75 l
115 l
210 l
378,5 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10338990
Marca: Thermo Scientific™ 26500030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene, mezcle y dispense los reactivos en los depósitos de polipropileno de cúpula cerrada Thermo Scientific™ Nalgene™.
Almacene, mezcle y dispense reactivos en depósitos de cúpula cerrada de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™, diseñados para su uso como sistemas de contención cerrada. Se ofrecen en tamaños que van de 75 a 380 l. Los depósitos tienen una abertura de cuello de 150 mm con un cierre con juntas para un sellado seguro.
Características:
  • Los depósitos pueden equiparse con llaves
  • Los depósitos y tapones esterilizables en autoclave están fabricados con polipropileno
Compatible con:
Uso con sistema de cierre para tanques de cúpula cerrada con conjunto de soporte para mezcladora (nº de fabr. 2651-0200), mezcladoras superiores BioTech (n.º de fabr. 2653-0010 y 2653-0020) y conjuntos inferiores para mezcladoras BioTech (n.º de fabr. 2654-0030, 2654-0055, 2654-0075 y 2654-0100).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumplir con la normativa de la FDA Reg. 177.1520 y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Diámetro exterior (imperial) 18,5 in, 47 cm
Tipo Depósito de cúpula cerrada
Material Polipropileno
Capacidad (imperial) 30 gal
Capacidad (métrico) 115 l
Altura (imperial) 38,625 in
Altura (métrico) 98,1 cm
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.