Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Polypropylene Tanks
Descripción
Almacene, mezcle y dispense reactivos en depósitos de cúpula cerrada de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™, diseñados para su uso como sistemas de contención cerrada. Se ofrecen en tamaños que van de 75 a 380 l. Los depósitos tienen una abertura de cuello de 150 mm con un cierre con juntas para un sellado seguro.
Características:
- Los depósitos pueden equiparse con llaves
- Los depósitos y tapones esterilizables en autoclave están fabricados con polipropileno
Compatible con:
Uso con sistema de cierre para tanques de cúpula cerrada con conjunto de soporte para mezcladora (nº de fabr. 2651-0200), mezcladoras superiores BioTech (n.º de fabr. 2653-0010 y 2653-0020) y conjuntos inferiores para mezcladoras BioTech (n.º de fabr. 2654-0030, 2654-0055, 2654-0075 y 2654-0100).
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Cumplir con la normativa de la FDA Reg. 177.1520 y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
| Diámetro exterior (imperial) | 22 pulg, 56 cm |
| Tipo | Depósito de cúpula cerrada |
| Material | Polipropileno |
| Capacidad (imperial) | 55 gal |
| Capacidad (métrico) | 210 l |
| Altura (imperial) | 39,5 in |
| Altura (métrico) | 100,3 cm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.