Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Polypropylene Tanks
Store, mix and dispense reagents in Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Polypropylene Tanks.
773.00€ - 2280.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Cumplir con la normativa de la FDA Reg. 177.1520 y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
---|---|
Tipo | Depósito de cúpula cerrada |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10050461
|
Thermo Scientific™
2650-0020 |
75 l |
773.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10338990
|
Thermo Scientific™
2650-0030 |
115 l |
1093.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10469970
|
Thermo Scientific™
2650-0055 |
210 l |
1345.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10595971
|
Thermo Scientific™
2650-0100 |
378,5 L |
2280.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Store, mix and dispense reagents in Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Polypropylene Tanks, designed for use as closed containment systems. Offered in sizes ranging from 75 to 380L , tanks feature a 150mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sealing.
Calidad alimentaria conforme FDA 177.1520• Cuello ancho φ 178mm
• Graduado en la masa
Especificaciones
Cumplir con la normativa de la FDA Reg. 177.1520 y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Depósito de cúpula cerrada | |
Polipropileno |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.