Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners
Descripción
Mejore las capacidades de mezcla con los revestimientos de bolsa abierta de fondo plano. Los revestimientos para tanques de película de polietileno Coex Thermo Scientific™ Nalgene™ ofrecen un procesamiento rentable de líquidos reactivos biofarmacéuticos y diagnósticos de un solo uso con depósitos de plástico cilíndricos Nalgene rígidos. La película de polietileno Coex no contiene componentes de origen animal (ADCF).
- Diseñados para acoplarse a tanques cilíndricos Nalgene de 5 gal (19 l) a 200 gal (787 l)
- La película irradiada con rayos gamma y de uso alimentario es no citotóxica y cuenta con certificación de apirógena
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Revestimiento de depósitos |
| Material | Polietileno |
| Capacidad (imperial) | 150 gal |
| Capacidad (métrico) | 568 l |
| Para utilizar con (equipo) | Depósitos cilíndricos Nalgene de 19 l (5 gal) a 200 gal |
| N.º por caja | 10 |
| N.° por paquete | 10 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.