Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de centrífuga de polipropileno cónicos graduados Nalgene™ Oak Ridge
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10470241
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
35 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10470241 35 mL paquete de 10
1 options
Código de producto. 10470241
Marca: Thermo Scientific™ 31480050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Lleve a cabo una variedad de aplicaciones, que combina la calidad de separación y sedimentación superiores de un tubo cónico con la capacidad de sellado de un tubo Oak Ridge.
Lleve a cabo una amplia variedad de aplicaciones con estos tubos, que combinan la separación y sedimentación superiores de un tubo cónico con la capacidad de sellado superior de un tubo Oak Ridge. Los tubos cónicos de polipropileno para centrífuga graduados Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge se pueden utilizar en una centrífuga refrigerada o no refrigerada y pueden girar a hasta 10 000 x g con el tapón suministrado y a hasta 50 000 x g cuando están equipados con un tapón de sellado (n.º de cat. DS3132-0024), el cual se vende por separado. Se necesita un adaptador de tubo cónico (n.º de cat. DS3147-0050), el cual se vende por separado.
Características:
  • Tienen graduaciones serigrafiadas de 5 a 35 ml en incrementos de 1 ml
  • Puede soportar fuerzas de hasta 50 000 x g en centrífugas refrigeradas o no refrigeradas: requiere el adaptador DS3147-0050 y el tapón de sellado DS3132-0024, ambos se venden por separado
  • Se suministra con tapones sin revestimiento de polipropileno para un rendimiento a prueba de fugas† de hasta 10 000 x g; requiere el adaptador DS3147-0050
  • Los tubos de copolímero de polipropileno son translúcidos y ofrecen mejor resistencia química que el policarbonato; Varias veces esterilizables en autoclave
  • Los tubos se deben llenar al menos hasta un 80 % de su capacidad para un rendimiento adecuado.
  • Esterilizable en autoclave/Peligro biológico/Graduado/A prueba de fugas† cuando se utiliza con el tapón Nalgene
Información para pedidos:
Para asegurar el servicio a prueba de fugas, sobre todo a velocidades superiores a 10.000 x g o cuando se centrifugan materiales peligrosos, utilice los conjuntos de tapón de sellado Nalgene n.º de cat. DS3132-0024.
Incluye:
Se suministra con tapón de rosca de polipropileno sin revestimiento con rendimiento a prueba de fugas† durante el uso normal.
Requiere:
Adaptador de tubo de policarbonato blanco (ver DS3147-0050 más abajo) para centrifugar.
Información sobre el reciclaje:
Los tubos de centrífuga de polipropileno (PP) y copolímero de polipropileno (PPCO) reutilizables Nalgene están diseñados para durar muchas centrifugaciones en condiciones de laboratorio típicas. Sin embargo, al igual que con todos los productos duraderos, deben retirarse y reemplazarse con el tiempo. Estos tubos para centrífuga son reciclables en muchas comunidades. Al finalizar la vida útil del producto, lave y recicle los tubos para centrífuga Nalgene PP y PPCO si hay servicios disponibles en su comunidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 35 mL
Material Copolímero de polipropileno
N.º por caja 100
N.° por paquete 10
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave
Forma Cónicos
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca
Writing Area No
Diámetro (métrico) 28,3 mm
Graduaciones De 5 a 35 ml en incrementos de 1 ml
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. Pueden soportar fuerzas de hasta 50.000 x g en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas con el adaptador DS3147-0050 (los tubos se deben llenar al menos al 80 % de su capacidad para un rendimiento adecuado).
Mostrar más Mostrar menos
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.