Learn More
Thermo Scientific™ Depósito de polipropileno cilíndrico con cubierta Nalgene™
Descripción
Resista las fisuras por tensión y aumente la tolerancia a muchos productos químicos orgánicos con el depósito de polipropileno cilíndrico con tapa Thermo Scientific™ Nalgene™, una alternativa económica a los depósitos de acero inoxidable.
Los depósitos cilíndricos esterilizables en autoclave están disponibles en tamaños de 19 litros a 378 litros con una tapa a juego para reducir de forma significativa la evaporación y la contaminación.
Información para pedidos:
Hay disponibles llaves instaladas en fábrica. Los revestimientos del depósito Nalgene, n.º de cat. 343050, se venden por separado.
Nota:
Los depósitos que se utilicen a temperaturas elevadas o con líquidos de alta gravedad específica deben contar con un soporte externo.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 13 pulg, 33 cm |
| Tipo | Depósito con cubierta |
| Material | Polipropileno |
| Capacidad (imperial) | 10 gal |
| Capacidad (métrico) | 38 l |
| Altura (imperial) | 20 pulg |
| Altura (métrico) | 51 cm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Los depósitos de plástico suelen verse sometidos a condiciones más duras que el instrumental de laboratorio de plástico; su exposición es constante, resisten mayores tensiones y están sometidos a distintas clases y concentraciones de productos químicos. Preste atención especial a la compatibilidad química.