Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuentagotas con punta de control de dispensación Nalgene™ Código de producto.: 10080841
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frascos cuentagotas con punta de control de dispensación Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10080841
4 ml, Blanco
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
8 ml
15 ml
Color del tapón:
Blanco
Varios
Código de producto. 10080841
Marca: Thermo Scientific™ 27509125
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispense reactivos repetidas veces con precisión con estos frascos cuentagotas, una excelente alternativa a los dispositivos de pipeteo.
Dispense reactivos repetidas veces con precisión con los frascos cuentagotas con punta de control de dispensación Thermo Scientific™ Nalgene™. Una alternativa excelente a los dispositivos de pipeteo, estos frascos cuentagotas administran gotas de 40 μl (con base de agua, la viscosidad afecta al tamaño de la gota) y la dispensación se realiza gota a gota. Con una excelente resistencia a los productos químicos, estos frascos para especialidades son aptos para la mayoría de aplicaciones de biotecnología, diagnóstico y farmacia.
Características:
  • Frasco de polietileno de baja densidad natural transparente que permite ver el contenido.
  • La punta de control de goteo encaja de forma segura y precisa.
  • Punta de dispensación y tapones incluidos, en blanco o en colores variados.
  • A prueba de fugas†/transparente
Información para pedidos:
Este producto se suministra en una caja de 25 unidades.
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4 ml
Capacidad (imperial) 0,13 oz
Color Translúcido y transparente
Material LDPE
N.º por caja 25
N.° por paquete 25
Color del tapón Blanco
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2003.
Dropper Capacity 4 ml
Drop Size 40 μl
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 53,8 mm
Tipo de producto Frasco cuentagotas
Anchura (imperial) 0,78 in
Altura (imperial) 2,12 in
Tamaño del tapón 15-415 mm
Diámetro (métrico) 19,7 mm
Dispensación a través del tapón Sí
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote7382637010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha15/03/2025 Catalog Number2750-9125
Número de lote7413136010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha15/03/2025 Catalog Number2750-9125
Número de lote7450085010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha18/02/2025 Catalog Number2750-9125
Número de lote7448435010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha18/02/2025 Catalog Number2750-9125
Número de lote7440743010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha06/02/2025 Catalog Number2750-9125
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos cuentagotas con punta de control de dispensación Nalgene™ >