Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuentagotas Nalgene™, 15 ml, color blanco
Descripción
Choose Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE White Dropper Bottles for accurate, reliable, repeatable dispensing of various reagents and as an excellent alternative to pipetting devices. Nalgene™ Dropper Bottles are made of opaque LDPE and are ideal for UV lightsensitive solutions. Delivers 40μL drops (based on water; viscosity affects drop size), dispensed one drop at a time. Excellent chemical resistance; suitable for most biotech, diagnostic and pharmaceutical applications.
- La punta de control de goteo encaja de forma segura y precisa.
- Punta de dispensación y tapones incluidos, en blanco o en colores variados.
- A prueba de fugas†
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 15 ml |
Capacidad (imperial) | 0,5 oz |
Color | Blanco |
Descripción | Frasco cuentagotas de LDPE |
Incluye | Tapones y punta dosificadora |
Material | LDPE |
N.º por caja | 25 |
N.° por paquete | 25 |
Color del tapón | Varios |
Closure Included | Sí |
Mostrar más |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.