Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de llenado/ventilación Nalgene™
Descripción
Cree soluciones de manipulación aséptica para aplicaciones de transferencia de líquidos en el sector farmacéutico, biotecnológico y de laboratorio, utilizando los tapones de llenado/ventilación Thermo Scientific™ Nalgene™. Listos para aceptar componentes de transferencia de líquidos adicionales, como los conectores asépticos y los filtros de orificios de ventilación, estos tapones con tres puertos están disponibles para su uso con los frascos y garrafones Nalgene con tapones 53B u 83B, incluidas las longitudes previamente montadas de tubos de silicona curada con platino para una fácil personalización de frascos y garrafones.
- Los tapones esterilizables en autoclave se han diseñado específicamente para adaptarse a la mayoría de los garrafones y frascos Nalgene
- Sistemas a prueba de fugas† para una manipulación segura y aséptica de productos de gran valor en comparación con el método de vertido
Incluye:
Tubos de silicona curada con platino 50 Nalgene y tapón con orifico de ventilación de TPE.
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño del tapón | 83 mm |
Descripción | Tapón con 3 puertos |
Diámetro interior del tubo (imperial) | 0,63 cm (1/4 pulg) |
Diámetro interior del tubo (métrico) | 6.35 mm |
Para utilizar con (equipo) | Garrafas y frascos Nalgene con tapones 83B |
Longitud (métrico) | 7.62 cm |
Material | Polipropileno, junta de TPE, tapones con puertos de TPE, tubos de silicona curada con platino, Silicona curada con platino, Elastómero termoplástico (TPE) |
N.º por caja | 6/Cs. |
N.° por paquete | 1 Ea. |
Tipo de producto | Tapón |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
7450083010 | Certificado de conformidad | 12/03/2025 | 2162-0831 |
7448441010 | Certificado de conformidad | 11/03/2025 | 2162-0831 |
7447334010 | Certificado de conformidad | 25/02/2025 | 2162-0831 |
7444974010 | Certificado de conformidad | 03/02/2025 | 2162-0831 |
7436638010 | Certificado de conformidad | 03/02/2025 | 2162-0831 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 1,15 bares (2 psig) durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.