Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de llenado/ventilación Nalgene™
Código de producto. p-4522059
Click to view available options
Tamaño del tapón:
53 mm
83 mm
Diámetro interior del tubo (imperial):
0,63 cm (1/4 pulg)
1,27 cm (1/2 pulg)
1/4 in
Diámetro interior del tubo (métrico):
6.35 mm
12.7 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10589032
Marca: Thermo Scientific™ 21620531
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cree soluciones de manipulación aséptica para aplicaciones de transferencia de líquidos en el sector farmacéutico, biotecnológico y de laboratorio, utilizando estos tapones de llenado/ventilación.
Cree soluciones de manipulación aséptica para aplicaciones de transferencia de líquidos en el sector farmacéutico, biotecnológico y de laboratorio, utilizando los tapones de llenado/ventilación Thermo Scientific™ Nalgene™. Listos para aceptar componentes de transferencia de líquidos adicionales, como los conectores asépticos y los filtros de orificios de ventilación, estos tapones con tres puertos están disponibles para su uso con los frascos y garrafones Nalgene con tapones 53B u 83B, incluidas las longitudes previamente montadas de tubos de silicona curada con platino para una fácil personalización de frascos y garrafones.
Características:
  • Los tapones esterilizables en autoclave se han diseñado específicamente para adaptarse a la mayoría de los garrafones y frascos Nalgene
  • Sistemas a prueba de fugas† para una manipulación segura y aséptica de productos de gran valor en comparación con el método de vertido
Incluye:
Tubos de silicona curada con platino 50 Nalgene y tapón con orifico de ventilación de TPE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del tapón 53 mm
Descripción Tapón con 3 puertos
Diámetro interior del tubo (imperial) 1/4 in
Diámetro interior del tubo (métrico) 6.35 mm
Para utilizar con (equipo) Garrafas y frascos Nalgene con tapones 53B
Longitud (métrico) 7.62 cm
Material Polipropileno, junta de TPE, tapones con puertos de TPE, tubos de silicona curada con platino, Junta de TPE, Tapones de puerto de TPE, Tubos de silicona curada al platino
Tipo de producto Tapón
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 1,15 bares (2 psig) durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.