Learn More
Thermo Scientific™ Membranas de filtro Nalgene™
Lleve a cabo análisis de partículas y microbianos con estas membranas de filtro. Disponibles en diversas formas para trabajos de calidad del agua, esterilización fría o limpieza de muestras.
184.00€ - 241.00€
Especificaciones
Material | Polisulfona |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Alertas:
Debe humedecerse al esterilizarse en autoclave
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10758501
|
Thermo Scientific™
DS0310-4000 |
250 mL |
184.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10614022
|
Thermo Scientific™
DS0310-4050 |
500 mL |
241.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Lleve a cabo análisis de partículas y microbianos con las membranas de filtro Thermo Scientific™ Nalgene™. Disponibles en nitrato de celulosa para trabajos de calidad del agua, acetato de celulosa para esterilización fría, nailon para filtración de disolventes o prefiltros de fibra de vidrio para limpieza de muestras.
Acetato de celulosa (AC)
- Excelente resistencia química a alcohol y aceite
- Excelente para la esterilización fría de soluciones proteicas
- Aptas para el uso en contacto de corto plazo con metiletilcetona
- Adecuadas para estudios de centelleo de líquidos
- Pueden aclararse para la observación directa utilizando parafina o aceite de almendra.
- No estériles, esterilizables en autoclave (las membranas se deben humedecer cuando se esterilicen en autoclave)
Nitrato de celulosa (CN)
- Excelente recuperación de microorganismos
- Pruebas de esterilidad y de alimentos/bebidas
- Membrana de 0,45 μm conforme a los requisitos de los Métodos normalizados para trabajos sobre calidad del agua
- No estéril, esterilizable en autoclave
Nailon (NYL)
- Nivel extremadamente bajo de sustancias extraíbles —sin humectante
- Filtraciones de disolventes acuosos y orgánicos
- Esterilización de tampones y medios de cultivo
- Uso con disolventes HPLC
- No estéril, esterilizable en autoclave
Especificaciones
Polisulfona | |
Esterilizable en autoclave |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.