Learn More
Thermo Scientific™ Garrafa de HDPE fluorado Nalgene™ con llave Código de producto.: 10050451
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Garrafa de HDPE fluorado Nalgene™ con llave
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10050451
20 l
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 l
20 l
Código de producto. 10050451
Marca: Thermo Scientific™ DS23270050
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Ideal para el almacenamiento y la dispensación de una amplia variedad de disolventes; material del tapón: Polipropileno fluorado; color: Blanco
Llene y limpie fácilmente la garrafa rectangular de HDPE fluorado Thermo ScientificTM NalgeneTM con llave, que cuenta con una abertura de boca ancha y una resistente asa de acero inoxidable. Estas garrafas son ideales para almacenar y dispensar una gran variedad de disolventes. La superficie fluorada (por dentro y por fuera) mejora las propiedades de barrera y reduce la absorción de disolventes, al tiempo que mejora el rendimiento a largo plazo del recipiente a la hora de evitar pérdidas debido a la permeación.
Características:
  • Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 galón y 5 litros
  • La copa de la llave moldeada aporta resistencia y evita fugas
  • La forma rectangular ahorra un valioso espacio
  • Graduados
Incluye:
Llave de EFTE y tapón de rosca de polipropileno blanco fluorado
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 5,3 gal
Capacidad (métrico) 20 l
Material del cierre Polipropileno fluorado
Tamaño del tapón 100mm
Color Blanco
Descripción Garrafa rectangular de FLPE fluorado con llave de 20 l
Diámetro interior del cuello (métrico) 86 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el almacenamiento, la recogida y la dispensación de diversos disolventes
Altura con tapón (métrico) 381 mm
Incluye Copa de llave moldeada
Longitud (métrico) 318 mm
Material HDPE fluorado
N.º por caja 1 Ea.
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Garrafón con llave
Anchura (métrico) 219 mm
Título del producto
Thermo Scientific™ Garrafa de HDPE fluorado Nalgene™ con llave >