Learn More
Thermo Scientific™ Garrafón rectangular fluorado Nalgene™ con llave; HDPE fluorado, llave de ETFE Tefzel™, tapón de rosca de polipropileno blanco fluorado
180.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 l
20 l
Descripción
Los garrafones rectangulares fluorados Thermo Scientific™ Nalgene tienen un diseño compacto para almacenar y dispensar una gran variedad de disolventes.
Estos garrafones tienen una boca ancha para tareas de llenado y limpieza, y una resistente asa de acero inoxidable. La superficie fluorada (por dentro y por fuera) mejora las propiedades de barrera y reduce la absorción de disolventes, mejora la eficacia a largo plazo del recipiente e impide la pérdida de material debida a la permeación
Características:
- Graduaciones moldeadas en incrementos de 3,75 l (1 galón) y 5 litros
- La copa de la llave está moldeada para aportar resistencia y evitar fugas
- Su forma rectangular permite ahorrar un valioso espacio
- Graduados
Incluye:
Llave de EFTE y tapón de rosca de polipropileno blanco fluorado
Advertencia:
No está indicado para su uso con líquidos inflamables.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Capacidad (imperial) | 2,4 gal |
Capacidad (métrico) | 9 l |
Material del cierre | Polipropileno fluorado |
Tamaño del tapón | 100mm |
Color | Blanco (opaco) |
Descripción | Garrafa rectangular fluorada con llave |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 86 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el almacenamiento, la recogida y la dispensación de diversos disolventes |
Altura con tapón (métrico) | 358 mm |