Learn More
Thermo Scientific™ Frascos y garrafones de polietileno de alta densidad (PEAD) fluorado Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10643121
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 mL
1 l
2 l
4 L
Tamaño del tapón:
24 mm
28 mm
38-430 mm
De 38 a 430 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 10643121
Marca: Thermo Scientific™ 20970032
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los frascos HDPE de boca estrecha fluorado con tapón, fluorado por dentro y por fuera para mejorar las propiedades de barrera y reducir la adsorción e infiltración de disolventes, una alternativa económica a los recipientes de fluoropolímero.
Los frascos y garrafones de polietileno de alta densidad (PEAD) fluorado Thermo Scientific Nalgene se pueden utilizar con la mayoría de ácidos, bases y disolventes orgánicos agresivos.
La fluoración de estos frascos de PEAD ofrece una alternativa económica a los costosos recipientes de fluoropolímero.
  • Los frascos fluorados mejoran los resultados a largo plazo y evitan pérdidas por infiltración de disolventes.
  • Sus paredes de alta resistencia son seguras, duraderas y resistentes a fisuras y punciones.
  • A prueba de fugas†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 l
Capacidad (imperial) 32 oz
Descripción Frasco de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 27 mm
Material HDPE fluorado
N.º por caja 24
N.° por paquete 6
Esterilidad No estéril
Certificaciones/conformidad USP Clase VI; FDA - 21 CFR
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 216 mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Anchura (imperial) 9,14 cm (3,6 pulg)
Altura (imperial) 8,5 in
Material del cierre Polipropileno fluorado
Tamaño del tapón De 38 a 430 mm
Diámetro (métrico) 91 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.