Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de polipropileno de ajuste por fricción Nalgene™ para tubos de plástico para centrífuga
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10374351
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubo con 16 mm de D.E.
Tubo con 17 mm de D.E.
Tubo con 18 mm de D.E.
Tubo con 25 mm de D.E.
Tubo con 29 mm de D.E.
Tubo con 30 mm de D.E.
Tubo con 32 mm de D.E.
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. 10374351
Marca: Thermo Scientific™ DS31110018
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tapones de polipropileno de ajuste por fricción que incluyen una cómoda lengüeta para facilitar la extracción de los tubos de centrífuga.
Easily remove Thermo Scientific™ Nalgene™ Friction-Fit Polypropylene Closures for Plastic Centrifuge Tubes from the centrifuge with a convenient pull tab. These autoclavable closures are designed to fit Nalgene™ round and conical centrifuge tubes. They may not be liquid-tight during high-speed centrifugation.
Información para pedidos:
DS3111-0030 se ajusta únicamente a los tubos de 50 ml sin borde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del tapón 18 mm
Tipo de producto Tapón para tubo de centrífuga
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Con diseño para la compatibilidad con los tubos para centrífuga cónicos y redondos Nalgene
Material Polipropileno
N.° por paquete 20
N.º por caja 20
Línea de productos Nalgene
Para utilizar con (equipo) Tubo con 18 mm de D.E.