Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de polipropileno de ajuste por fricción Nalgene™ para tubos de plástico para centrífuga
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubo con 16 mm de D.E.
Tubo con 17 mm de D.E.
Tubo con 18 mm de D.E.
Tubo con 25 mm de D.E.
Tubo con 29 mm de D.E.
Tubo con 30 mm de D.E.
Tubo con 32 mm de D.E.
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Descripción
Easily remove Thermo Scientific™ Nalgene™ Friction-Fit Polypropylene Closures for Plastic Centrifuge Tubes from the centrifuge with a convenient pull tab. These autoclavable closures are designed to fit Nalgene™ round and conical centrifuge tubes. They may not be liquid-tight during high-speed centrifugation.
Información para pedidos:
DS3111-0030 se ajusta únicamente a los tubos de 50 ml sin borde.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tapón | 29 mm |
| Tipo de producto | Tapón para tubo de centrífuga |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Con diseño para la compatibilidad con los tubos para centrífuga cónicos y redondos Nalgene |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | 20 |
| N.º por caja | 20 |
| Línea de productos | Nalgene |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo con 29 mm de D.E. |