Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración Nalgene™
Simplifique los procesos con estos soportes de sobremesa para tubos para la colocación y retirada de tapones con una sola mano.
Marca: Thermo Scientific™ 376589
24.80 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10800kg
Descripción
Aumente la funcionalidad de los tubos criogénicos con los accesorios para tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración Thermo Scientific™ Nalgene™, que incluyen codificadores cromáticos para identificar los tubos individuales y soportes de sobremesa para tubos para colocar y retirar los tapones con una sola mano.
- Los codificadores de poliestireno se encajan en los tapones de los tubos criogénicos Nalgene para una identificación sencilla de las muestras.
- El soporte de sobremesa de policarbonato para tubos criogénicos dispone de una función antirrotación para colocar y retirar los tapones con una sola mano.
Especificaciones
Nunc™ Contenedores para tubos/viales | |
PPO | |
Nunc&trade | |
4 x 10 |
Enclavamiento | |
Cierre de viales | |
1/Paq., 15/Caja |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.