Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración Nalgene™
Descripción
Aumente la funcionalidad de los tubos criogénicos con los accesorios para tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración Thermo Scientific™ Nalgene™, que incluyen codificadores cromáticos para identificar los tubos individuales y soportes de sobremesa para tubos para colocar y retirar los tapones con una sola mano.
- Los codificadores de poliestireno se encajan en los tapones de los tubos criogénicos Nalgene para una identificación sencilla de las muestras.
- El soporte de sobremesa de policarbonato para tubos criogénicos dispone de una función antirrotación para colocar y retirar los tapones con una sola mano.
Especificaciones
Especificaciones
| Antirrotación | Sí |
| Color | Azul |
| Material | Policarbonato |
| Tipo | Soporte para tubos |
| Para utilizar con (equipo) | Criotubo |
| Admite | 25 tubos criogénicos |
| Línea de productos | Nalgene&trade |
| Cantidad | 1/Paq., 4/Caja |
| Conjunto de tubos | 5 x 5 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.