Learn More
Thermo Scientific™ Tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración Nalgene™
Mejore las técnicas asépticas con estos tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración con rosca externa, perfectos para la investigación y el almacenamiento general en el laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™ 5012-0020
488.69 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
No almacenar el nitrógeno en fase líquida sin tubos CryoFlex
Descripción
Mejore las técnicas asépticas con tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración Thermo Scientific™ Nalgene™ con rosca externa. Estos tubos de almacenamiento son perfectos para la investigación y el almacenamiento general en el laboratorio de materiales genómicos y de alto valor a temperaturas hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido.
Características:
- Las grandes áreas de escritura permiten escribir más información y graduaciones de las muestras para una fácil evaluación visual del volumen
- Materias primas sin citotoxinas para una mayor seguridad de las muestras y tubos con certificación que garantiza la ausencia de ADNasa y ARNasa para las aplicaciones genómicas
- Las roscas externas mejoran la técnica aséptica
- Con certificación SAL a 10-6 para la mayor garantía de esterilización disponible
- Aptos para el almacenamiento a temperaturas desde la de refrigeración general de almacenamiento (+4 °C) hasta la de la fase gaseosa del nitrógeno líquido
- Los tubos System 100 ofrecen una opción de almacenamiento de más densidad (10 x 10) para ahorrar valioso espacio de almacenamiento
- Tubos independientes para un fácil uso de sobremesa
- Para aplicaciones menos exigentes hay tubos vacíos sin tapa y sin esterilizar disponibles a granel
Especificaciones
12,7 mm | |
Tubo, estéril, embalaje a granel, 2,0 ml | |
No esterilizable en autoclave | |
Cónicos | |
Externo | |
1000 | |
Sí | |
Estéril | |
Sí | |
Polietileno | |
Sí | |
Sí |
Rosca criogénica | |
0,5 in | |
2,0 ml | |
Polipropileno | |
1,87 in | |
1000 | |
Nalgene™ | |
Sí | |
1000/caja | |
0,0676 oz | |
Tapón de rosca |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.