Learn More
Thermo Scientific™ Cubo de PEAD graduado Nalgene™
Transfiera soluciones y polvos de laboratorio con el cubo de HDPE graduado Thermo Scientific™ Nalgene™, que cuenta con una boquilla de vertido de boca ancha y un mango recubierto de polietileno.
Marca: Thermo Scientific™ 7002-0025
63.94 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.16100kg
Descripción
Transfiera soluciones y polvos de laboratorio con el cubo de HDPE graduado Thermo Scientific™ Nalgene™, que cuenta con una boquilla de vertido de boca ancha y un mango recubierto de polietileno. Este cubo de polietileno de alta densidad resistente y de altas prestaciones es químicamente compatible con una amplia gama de reactivos de laboratorio.
- La fabricación en polietileno de alta densidad ofrece una mayor durabilidad que la del caucho endurecido
- El asa de alambre revestida de polietileno garantiza un agarre cómodo y firme.
- Las marcas de graduación moldeadas en pintas y litros se leen fácilmente
Recicle los cartones corrugados y las bolsas de LDPE en la que se entregan los productos Nalgene.
Especificaciones
9,5 l | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
2.5 gal . ( 9.5L ) Cubo | |
Sí | |
Boquilla de vertido con labiado ancho |
Moldeadas | |
2.5 gal . | |
Revestimiento de polietileno | |
1 Ea. |