Learn More
Thermo Scientific™ Vasos de precipitados de PEAD con asas Nalgene™
Descripción
Los vasos de precipitados Thermo Scientific Nalgene cuentan con una pared de extraordinaria resistencia para la manipulación segura de ácidos, álcalis y soluciones calientes.
Vasos de precipitados graduados con asa rectangular que facilita el transporte y el vertido de líquidos y que ofrece además una resistencia química excelente.
- Moldeados en graduación en oz y ml; no se desgastan con el uso continuo o los lavados
- Su asa rectangular en relieve permite llevar a cabo tareas de manipulación y vertido de una forma fácil y segura.
- Su excelente resistencia química permite su uso para una amplia gama de soluciones.
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 96 oz |
Color | Translúcido natural |
Descripción | Vasos de precipitados graduados con asas |
Capacidad (métrico) | 3000 ml |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Intervalo de graduación | De 200 a 3000 ml |
Incluye | Asa |
Incrementos | 100 ml |
Cantidad | 1; 6 |
Tipo | Vaso de precipitados |
Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Nota: No aptos para uso en placas calientes.