Learn More
Thermo Scientific™ Vasos de precipitados de PEAD con asas Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10441751
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
3000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
No aptos para uso en placas calientes.
Código de producto. 10441751
Marca: Thermo Scientific™ 12201250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
No aptos para uso en placas calientes.
Manipule de forma segura ácidos, álcalis y soluciones calientes con estos vasos de precipitado, que tienen una pared de extraordinaria resistencia y un mango rectangular resistente para un soporte y control de dispensación fiables.
Manipule con seguridad ácidos, álcalis y soluciones calientes con los vasos de precipitados de HDPE graduados Thermo Scientific™ Nalgene™ con asas. Estos vasos de precipitados de polietileno de alta densidad cuentan con una pared de extraordinaria resistencia y un mango rectangular resistente para un soporte y un control de dispensación fiables.
  • Moldeados en graduación en oz y ml; no se desgastan con el uso continuo o los lavados
  • Su asa rectangular en relieve permite llevar a cabo tareas de manipulación y vertido de una forma fácil y segura.
  • Su excelente resistencia química permite su uso para una amplia gama de soluciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido natural
Descripción Vasos de precipitados graduados con asas
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Intervalo de graduación 100 ml-1000 ml
Incluye Asa
Incrementos 100 ml
Cantidad 1; 6
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables No
Graduated Sí
Scale Escala doble moldeada
Modelo Con asa
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Nota: No aptos para uso en placas calientes.