Learn More
Thermo Scientific™ Pack de vasos de precipitados variados Griffin de perfil bajo de plástico Nalgene™
Descripción
Una forma práctica y rentable de empezar a preparar un nuevo laboratorio, montar kits de laboratorio de estudiantes o renovar un laboratorio existente. La excelente resistencia química a una amplia variedad de reactivos de laboratorio, las graduaciones serigrafiadas fáciles de leer y las cómodas capacidades de apilado hacen de estos vasos de precipitados una magnífica elección para las actividades diarias de laboratorio. El pack de vasos de precipitados variados Griffin de perfil bajo Thermo Scientific™ Nalgene™ incluye vasos de precipitados de PPCO de 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 400 ml, 600 ml y 1000 ml.
- Incluye siete vasos de precipitados, uno de cada tamaño: 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 400 ml, 600 ml y 1000 ml
- El diseño de boquilla única sin goteo ofrece un control de vertido de precisión.
- Disponen de estrías que permiten apilarlos de una forma sencilla.
- Serigrafiados con graduaciones, código de tamaño, código de resina, número de catálogo, temperatura máxima y símbolo «Inflamable» para una fácil identificación y un uso seguro.““
- Resistentes a impactos a temperaturas por encima de -40 °C
- Esterilizables en autoclave/graduados
- Polietileno de alta densidad
Conformidad legal:
- Cumplen con las normas internacionales ISO/DIN 7056 sobre vasos de precipitados de plástico de laboratorio y 21 CFR parte 177.1520 para uso con alimentos y bebidas.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido natural |
| Descripción | Pack de varios vasos de precipitados Griffin de perfil bajo |
| Capacidad (métrico) | 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 400 ml, 600 ml y 1000 ml |
| Material | PPCO |
| Cantidad | 1/caja |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | No |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Cumple las normas internacionales ISO/DIN 7056 para vasos de precipitados de plástico de laboratorio y 21 CFR parte 177.15 |
| Scale | ml |
| Mostrar más |
Notas:
- La esterilización en autoclave afectará a la precisión.