Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Biotainer™ Bottles Código de producto.: 10003917
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Biotainer™ Bottles
Código de producto. 10003917
4 l, Lab-pack
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 l
Envase:
Bulk-pack
Lab-pack
Tamper-evident band, Lab-pack
Código de producto. 10003917
Marca: Thermo Scientific™ 375142
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones relacionadas con estos frascos con esterilización certificada y listos para su uso.
Elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones relacionadas con frascos Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ de HDPE, ideales para el almacenamiento y transporte de materiales biológicos. Estos frascos ofrecen una excelente resistencia química y soportan condiciones de almacenamiento de -100° a +120 °C. Biotainers tienen esterilización certificada y están listos para su uso.
Características principales:
  • Tapones de 38 mm de polipropileno revestidos de silicona para una garantía a prueba de fugas†
  • Esterilizados mediante irradiación gamma hasta un nivel garantizado de esterilización (SAL) de 10-6
  • Avalados por una amplia documentación de validación
  • Aptos para condiciones de almacenamiento de -100° a +120 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4 l
Capacidad (imperial) 135,3 oz
Descripción Biotainer de HDPE, paquete de laboratorio
Diámetro (imperial) 5,6 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,1 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y transporte, Transportation ​
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 24/Cs.
N.° por paquete 8/Pk.
Envase Lab-pack
Cantidad 8/paq. 24/caja
Esterilidad Estéril
Intervalo de temperatura (métrico) -100°C to 120°C
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxico, USP <661>, apirógeno, FDA 21 CFR 177,1520
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 299 mm
Tipo de producto Media Storage Bottle
Altura (imperial) 11,77 in
Tamaño del tapón 38 mm
Diámetro (métrico) 143 mm
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1422840 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha17/03/2025 Catalog Number3751-42
Número de lote1419042 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha02/01/2025 Catalog Number3751-42
Número de lote1422840 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha04/03/2025 Catalog Number3751-42
Número de lote1419042 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha14/12/2024 Catalog Number3751-42
Número de lote1276146 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha09/12/2024 Catalog Number3751-42
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Biotainer™ Bottles >