Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Biotainer™ Bottles
Descripción
Elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones relacionadas con frascos Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ de HDPE, ideales para el almacenamiento y transporte de materiales biológicos. Estos frascos ofrecen una excelente resistencia química y soportan condiciones de almacenamiento de -100° a +120 °C. Biotainers tienen esterilización certificada y están listos para su uso.
- Tapones de 38 mm de polipropileno revestidos de silicona para una garantía a prueba de fugas†
- Esterilizados mediante irradiación gamma hasta un nivel garantizado de esterilización (SAL) de 10-6
- Avalados por una amplia documentación de validación
- Aptos para condiciones de almacenamiento de -100° a +120 °C
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 4 l |
Capacidad (imperial) | 135,3 oz |
Descripción | Biotainer de HDPE, embalaje a granel |
Diámetro (imperial) | 5,6 in |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,1 in |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 28 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento y transporte, Transportation |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.º por caja | 24/Cs. |
Envase | Bulk-pack |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Brochures
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1423637 | Certificado de procesamiento | 11/03/2025 | 3751-24 |
1424010 | Certificado de procesamiento | 07/03/2025 | 3751-24 |
1419041 | Certificado de procesamiento | 02/01/2025 | 3751-24 |
1424010 | Certificado de conformidad | 02/03/2025 | 3751-24 |
1423637 | Certificado de conformidad | 28/02/2025 | 3751-24 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.