Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de HDPE para diagnóstico Nalgene™ con tapón: no estériles, envasados en bandeja
Descripción
Perform many small-volume applications with Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Diagnostic Bottles with Closure. These bottles are ideal for use in test kits, sample storage and shipping of small-volume, valuable reagents. They come packed in rigid trays for easy handling.
- No estériles
- Translúcido
- Tapón de polipropileno (PP) natural para ofrecer una excelente resistencia química
- Las paredes uniformes y duraderas son resistentes a fisuras o punciones
- A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos se embalan en bandejas envueltas al vacío. Los tapones se embalan en una bolsa de polietileno independiente en el mismo envase de cartón.
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 0,5 oz, 15 ml |
Capacidad (métrico) | 15 ml |
Capacidad (imperial) | 0,5 oz |
Color | Natural translúcido |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 14 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.º por caja | 1500 |
N.° por paquete | 150 |
Esterilidad | No estéril |
Acabado del cuello | 20-415 mm |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1407474 | Certificado de conformidad | 25/05/2024 | 322002-9050 |
1373267 | Certificado de conformidad | 02/11/2022 | 322002-9050 |
1305031 | Certificado de conformidad | 07/07/2021 | 322002-9050 |
1288668 | Certificado de conformidad | 19/06/2020 | 322002-9050 |
1282831 | Certificado de conformidad | 02/05/2020 | 322002-9050 |
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.