Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de perfil alto de HDPE con codificadores cromáticos para viales de microenvasado Nalgene™: Estériles, envasados a granel
Permita una identificación rápida utilizando estos tapones con codificadores cromáticos. Disponibles en una gran variedad de colores, estos tapones no tienen junta tórica que pueda caerse o contaminar el contenido.
Marca: Thermo Scientific™ 342830-0116
Detalles adicionales : Peso : 0.54900kg
Description
Permita una identificación rápida utilizando los tapones de perfil alto de HDPE con codificadores cromáticos para viales de microenvasado Thermo Scientific™ Nalgene™.Los tapones no tienen junta tórica que pueda caerse o contaminar el contenido y están libres de metales pesados tóxicos.Los insertos con codificadores cromáticos incluidos de forma permanente no entran en contacto con el contenido del vial.Los viales (enumerados por separado) y los tapones se prueban a presión juntos a 0,52 bar (7,5 psig).
Características:
- Esterilidad SAL 10-6
- No citotóxico, apirógeno
- Sin ARNasa/ADNasa
- A prueba de fugas† si se utilizan con los viales de microenvasado Nalgene
Información para pedidos:
Los tapones de los viales de microenvasado se envasan a granel sin viales, 500 por bolsa interior, 1000 por caja. Pida los viales estériles mediante irradiación con haces de eletrones por separado (n.º de cat. 342810).
Spécification
Tapones de perfil alto con codificadores cromáticos para viales de microenvasado | |
11 mm | |
Estéril | |
500 | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
Azul | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
1000 | |
Nalgene | |
500 bolsas,1000 cajas | |
Tapón |
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.