Learn More
Thermo Scientific™ Frascos planos apilables Lowboy de PEAD Nalgene™
Los frascos planos apilables Lowboy de PEAD Thermo Scientific Nalgene son perfectos para la dispensación de la mayoría de líquidos, incluidos los reactivos, el agua destilada y los tituladores
Marca: Thermo Scientific™ 2323-0008
Detalles adicionales : Peso : 5.48960kg
Beschreibung
Los frascos planos apilables Lowboy de PEAD Thermo Scientific Nalgene son perfectos para la dispensación de la mayoría de líquidos, incluidos los reactivos, el agua destilada y los tituladores
El garrafón plano resistente a los productos químicos cabe en espacios estrechos de estantes y en refrigeradores.
Características:- Se pueden apilar hasta tres frascos para ahorrar espacio en las mesas de trabajo o en el frigorífico
- El asa de contorno permite transportarlos con una mano, incluso cuando están llenos
- Excelente resistencia química. Toleran bases y ácidos fuertes para una amplia variedad de soluciones
- Fabricación a prueba de fugas† que se traduce en unas muestras seguras
Incluye:
Llave y tapón de llave y cuatro etiquetas de identificación sensibles a la presión y a prueba de ácidos
Nota:
Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, Nalgene advierte a los clientes que comprueben los frascos y los tapones en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los frascos y los garrafones Nalgene son a prueba de fugas a temperatura y presión ambiente cuando se utilizan con los tapones Nalgene.
Spezifikation
No esterilizable en autoclave | |
8 L | |
Blanco | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) |
2 gal | |
Polipropileno | |
Dispensar la mayoría de líquidos, incluidos reactivos, agua destilada y tituladores. | |
Garrafón de perfil bajo |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.