Learn More
Thermo Scientific™ Garrafa rectangular de HDPE Nalgene™
Código de producto. 10706801
9 l
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 l
20 l
Para su uso con: Práctica para materiales secos como sólidos y polvos; material del tapón: Polipropileno; color: Blanco
Llene, transfiera y limpie fácilmente con la abertura de boca ancha de las garrafas rectangulares de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ sin llaves. Con un diseño compacto y resistente, estas garrafas de polietileno de alta densidad tienen prácticas graduaciones moldeadas para administrar en litros y galones.
  • Graduados en incrementos de 5 litros y 1 galón para una mayor facilidad de uso
  • Práctico para materiales secos como sólidos y polvos
  • A prueba de fugas†
Incluye:
  • Tapones de rosca de polipropileno de 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 2,4 gal
Capacidad (métrico) 9 l
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón De 100 a 415 mm
Color Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 216 x 146 x 343 mm (8.5 x 5.75 x 13.5 pulg)
Para utilizar con (aplicación) Práctico para materiales secos como sólidos y polvos, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Material HDPE
N.º por caja 6/Cs.
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Garrafa rectangular
Esterilidad Estéril
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for two minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Título del producto
Thermo Scientific™ Garrafa rectangular de HDPE Nalgene™ >