Learn More
Thermo Scientific™ Garrafa estéril de un solo uso, HDPE Nalgene™
Descripción
Elimine los costes de limpieza, preparación e instalación con los garrafones de HDPE de un solo uso Thermo Scientific™ Nalgene™ listos para su uso. Los recipientes de polietileno de alta densidad, que se suministran estériles para un solo uso, son idóneos para almacenar líquidos estériles y productos farmacéuticos y biotecnológicos.
- Tapón de polipropileno HDPE
- Estéril
- A prueba de fugas†
Incluye
cierre de PP
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Capacidad (imperial) | 5,3 gal |
Capacidad (métrico) | 20 l |
Certificaciones/conformidad | Para uso alimentario, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxico |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 83 B |
Color | Blanca |
Descripción | Garrafa de HDPE de un solo uso, estéril |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 64 mm |
Diámetro exterior (métrico) | 284 mm |
Mostrar más |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.