Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Vacuum Check Valve and Positive Connector
Descripción
Evite la contrapresión con bombas de vacío de tipo aspirador utilizando la válvula reguladora de vacío con conector de presión Thermo Scientific™ Nalgene™. Se han diseñado para el uso con tubos de D.I. de 6,35 mm (0,25 pulg) a 7,94 mm (0,31 pulg). Se recomienda su uso entre 254 mm y 711,2 mm (10 y 28 in) Hg.
- El diseño de dos piezas es fácil de desmontar para su limpieza
- El diafragma de silicona evita la contrapresión
Nota:
No apta para su uso con líquidos.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Válvula reguladora de vacío y conector positivo |
| Diámetro interior (imperial) | De 0,6 cm (0,125 pulg.) a 0,8 cm (0,31 pulg.) |
| Diámetro interior (métrico) | De 6,35 mm a 7,94 mm |
| Material | HDPE |
| Longitud global (imperial) | 0.75 pulg |
| Longitud global (métrico) | 19,05 mm |
| Cantidad de embalaje | 6 |
| Nivel de vacío | De 25,4 cm (10 pulg.) Hg a 71,1 cm (28 pulg.) Hg |
| Tipo de producto | Válvula reguladora de vacío, conector |