Learn More
Thermo Scientific™ Depósitos cilíndricos de LLDPE de alta resistencia con tapa Nalgene™
Encuentre el depósito adecuado según sus necesidades de aplicación con los cilindros con tamaños desde 19 l hasta 757 l.
Marca:  Thermo Scientific™ 11100-0150
1234.05 EUR hasta el 2024-11-29
Use el código promocional "21718" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10192681
  • 1405.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Encuentre el depósito adecuado según sus necesidades de aplicación. Los depósitos cilíndricos de LLDPE de alta resistencia Thermo Scientific™ Nalgene™, rígidos y con superficie dura, se suministran en tamaños desde 19 l hasta 757 l e incluyen tapas para reducir de forma significativa la evaporación y la contaminación.
Depósitos rígidos con superficie dura que ofrecen una buena tolerancia a la temperatura.
  • Tamaños hasta 378 l disponibles con llaves instaladas en fábrica
  • Se ajustan a los revestimientos de depósitos Nalgene n.º de cat. 343050 y en serie.
  • No esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
31 pulg, 79 cm
LLDPE
568 l
124 cm
1
Depósito con cubierta
150 gal
49 pulg
1
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Advertencia: los depósitos de plástico suelen verse sometidos a condiciones más duras que el material de laboratorio de plástico; su exposición es constante, resisten mayores tensiones y están sometidos a distintas clases y concentraciones de productos químicos. Preste atención especial a la compatibilidad química.