Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty Rectangular LLDPE Tank with Covers
Código de producto. p-4525591
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 l
20 l
30 l
38 l
50 l
60 l
120 l
160 l
Anchura (métrico):
20 cm
25 cm
30 cm
45 cm
Longitud (métrico):
20 cm
25 cm
30 cm
45 cm
61 cm
Altura (métrico):
20 cm
30 cm
36 cm
45 cm
61 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10272701
Marca: Thermo Scientific™ 141000002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Versatilidad a un coste inferior al de los depósitos de acero inoxidable.
Versatilidad a un coste inferior al de los depósitos de acero inoxidable. Los depósitos de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) cilíndricos de alta resistencia Thermo Scientific™ Nalgene™ resistentes a impactos y a la abrasión admiten la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Disponibles en tamaños de 19 a 208 litros.
Características:
  • Moldeado en una pieza, sin uniones.
  • El grosor nominal de las paredes es de 3,97 mm
  • El reborde escalonado de la parte superior ofrece refuerzo y agarre para el levantamiento.
  • Se pueden modificar con una llave instalada en fábrica
  • No esterilizables en autoclave
Nota:
Los depósitos que se utilicen a temperaturas elevadas o con líquidos de alta gravedad específica deben contar con un soporte externo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (imperial) 8 pulg
Tipo Depósito con cubiertas
Material LLDPE
Capacidad (imperial) 2 gal
Capacidad (métrico) 8 l
Longitud (métrico) 20 cm
Anchura (imperial) 8 pulg
Anchura (métrico) 20 cm
Altura (imperial) 8 pulg
Altura (métrico) 20 cm
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Advertencia:
los depósitos de plástico suelen verse sometidos a condiciones más duras que el material de laboratorio de plástico; su exposición es constante, resisten mayores tensiones y están sometidos a distintas clases y concentraciones de productos químicos. Preste atención especial a la compatibilidad química.