Learn More
Thermo Scientific™ Cuadernos de laboratorio Nalgene™ Deluxe con páginas de papel normal
Descripción
Los cuadernos de laboratorio incluyen 96 páginas de papel cosidas permanentemente con cuadrícula o pauta de líneas horizontales. Registre toda la documentación necesaria para garantizar la protección de patentes. Las páginas incluyen espacios para fechas y firmas. Los cuadernos incluyen instrucciones para el mantenimiento de registros, tabla de contenido y una página el control de la publicación de contenido. La tapa dura es resistente al agua (las páginas no).
Características:
- Espacios para fechas y firmas de trabajadores y testigos para la protección de patentes.
- Elija entre tapa en color verde bosque con cuadrícula verde de 6 mm (0,25″) o tapa en borgoña con líneas horizontales.
- Tamaño de página: Carta (8,5 × 11″) o A4 (8,75 × 11,25″)
- Encuadernado permanentemente y paginado para la seguridad de los datos y la trazabilidad
Incluye:
instrucciones de mantenimiento de registros, página para libro e índice.
Nota:
Las páginas no son resistentes al agua.
Especificaciones
Especificaciones
| Con renglones | Cuadrícula |
| Width (English) Page | En 11.25 . |
| Longitud de página (imperial) | 8.75 pulg |
| Color de la cubierta | Verde bosque |
| Material de recubrimiento | Polietileno |
| Descripción | Papel para portátiles de laboratorio A 4 cuadriculado 21.0 x 29.7cm |
| Longitud de página (métrico) | 222 mm |
| Anchura de página (métrico) | 285.7 mm |
| Tipo de rejilla | 0,20 in (5 mm) |
| Cantidad | 1/Pk., 6/Cs. |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.