Learn More
Thermo Scientific™ Pack económico de instrumental de laboratorio de plástico Nalgene™
Disfrute de un surtido de instrumental de laboratorio popular de uso cotidiano con el pack económico de instrumental de laboratorio Thermo Scientific™ Nalgene™, perfecto para comenzar un nuevo laboratorio o para renovarlo.
Marca: Thermo Scientific™ 1350-0001
122.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Disfrute de un surtido de instrumental de laboratorio popular de uso cotidiano con el pack económico de instrumental de laboratorio de plástico Thermo Scientific™ Nalgene™, perfecto para comenzar un nuevo laboratorio o para renovarlo. Los productos de laboratorio Nalgene definen los estándares relativos a calidad y rendimiento excelentes para sus investigaciones importantes con materiales de la más alta calidad para un rendimiento fiable.
Características:- Reciba 20 artículos con un número de catálogo
- Variedad de artículos de laboratorio para uso diario a un precio reducido
- No se romperán
Incluye:
Seis tarros de cara recta (500 ml/PPCO), cuatro frascos de lavado unitarios (500 ml/LDPE), cuatro probetas graduadas (de 2 a 100 ml, 500 ml, 1 l/PPCO), cinco vasos de precipitados Griffin de perfil bajo (50, 100, 250, 600, 1000 ml/PPCO), semigradilla Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ para tubos de 30 mm.
Nota:
Retire el tapón del envase y autoclávelos por separado. Los frascos de lavado unitarios de LDPE no son esterilizables en autoclave. Todos los demás artículos del pack de productos son esterilizables en autoclave.
Especificaciones
1 l (probetas graduadas), 100 ml (probetas graduadas), 50, 100, 250, 600, 1000 ml (5 vasos de precipitados Griffin de perfil bajo), 500 ml (probetas graduadas), 500 ml (cubetas de pared recta), 500 ml (frascos de lavado unitarios) | |
Paquete económico de instrumental de laboratorio | |
1 | |
(4) probetas graduadas (de 2 a 100 ml, 500 ml, 1 l/PPCO), (4) frascos de lavado unitarios (500 ml/LDPE), (5) vasos de precipitados Griffin de perfil bajo (50, 100, 250, 600, 1000 ml/PPCO), (6) tarros de pared recta (500 ml/PPCO), semigradillas Unwire azules para tubos de 30 mm |
Plástico | |
ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Parte 177.1520 | |
1 | |
Paquete económico de instrumental de laboratorio |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1282388 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 1350-0001 |
1384789 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 1350-0001 |
1304812 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 1350-0001 |
1395147 | Certificado de conformidad | 10/10/2024 | 1350-0001 |
1390762 | Certificado de conformidad | 10/08/2023 | 1350-0001 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.