Learn More
Thermo Scientific™ Cubos de PEAD cilíndricos grandes con tapas Nalgene™
Cubos de PEAD cilíndricos grandes con tapas Thermo Scientific
61.56€ - 501.00€
Especificaciones
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Aprobado por la NSF para el almacenamiento de alimentos y bebidas. |
Graduaciones | Moldeadas |
Incluye | Sí |
N.° por paquete | 1 Ea. |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12726737
|
Thermo Scientific™
7142-0015 |
15L | 30.5cm | 24cm |
501.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 18-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10204311
|
Thermo Scientific™
7142-0020 |
20L | 30.5cm | 38cm |
107.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10070631
|
Thermo Scientific™
7142-0015 |
15L | 30.5cm | 24cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Cubos de PEAD cilíndricos grandes con tapas Thermo Scientific™ Nalgene™ utilizados para almacenar y transportar materiales, muestras y suministros de laboratorios generales secos y sólidos
Estos cubos apilables tienen una tapa que asegura un cierre hermético para almacenar materiales secos y sólidos.
- Excelente resistencia química y a la temperatura
- Tapa que asegura un cierre hermético
- Asas de fácil agarre
- Apilables
Especificaciones
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Moldeadas | |
1 Ea. |
Aprobado por la NSF para el almacenamiento de alimentos y bebidas. | |
Sí |