Learn More
Thermo Scientific™ Embudos grandes de polietileno de alta densidad Nalgene™
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
201 mm
258 mm
Capacidad (métrico):
1.9 l
4.06 l
Unit Size:
cada uno
Description
Los embudos grandes de polietileno de alta densidad Thermo Scientific™ Nalgene cuentan con estrías internas y externas para liberar el aire.
El embudo fabricado en HDPE inastillable es una alternativa segura a los embudos de vidrio.
- Fabricado en polietileno de alta densidad, un material a prueba de rotura, que lo convierte en una herramienta de laboratorio fiable y duradera.
Specifications
Specifications
| Diámetro del área superior (métrico) | 201 mm |
| Capacidad (métrico) | 1.9 l |
| Diámetro del tubo (métrico) | 89 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Altura (métrico) | 245 mm |
| Esterilizables en autoclave | No |
| Descripción | Embudo grande de HDPE de 203 mm |
| Longitud del tubo (métrico) | 89 mm |
| Cantidad | 6 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction