Learn More
Thermo Scientific™ Frascos grandes de polipropileno Nalgene™ Código de producto.: 10666721
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frascos grandes de polipropileno Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10666721
4 l, 38-430 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2L
4 l
8L
Tamaño del tapón:
38-430 mm
53B
Código de producto. 10666721
Marca: Thermo Scientific™ 22030010
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene productos químicos corrosivos y agua destilada con los frascos grandes de PPCO de boca estrecha, resistentes a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes.
Almacene productos químicos corrosivos y agua destilada con los frascos grandes de PPCO de boca estrecha con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™, resistentes a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Los grandes tamaños de estos frascos de copolímero de polipropileno disponen de una anilla incorporada.
Características:
  • Los frascos de 4 y 8 litros disponen de una anilla incorporada (en los tamaños más grandes) para colocar la etiqueta de identificación.
  • Su peso, más ligero que el de las alternativas de vidrio, hace que sean más fáciles de transportar.
  • Material translúcido que permite ver fácilmente el nivel de líquido
  • Sus tapones sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos
  • Esterilizables en autoclave/A prueba de fugas†
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque los tapones o retírelos. Los recipientes de polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP) y polimetilpenteno (PMP) Nalgene se pueden utilizar para almacenamiento a largo plazo, pero no deben exponerse a la luz ultravioleta.
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 l (1 gal)
Capacidad (métrico) 4 l
Capacidad (imperial) 1 gal
Color Natural, translúcido
Descripción Frasco de boca estrecha grande
Diámetro interior del cuello (métrico) 25 mm
Material Copolímero de polipropileno (PPCO)
N.º por caja 6
N.° por paquete 1
Esterilidad No estéril
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 38 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 333 mm
Tipo de producto Frasco grande de boca estrecha
Altura (imperial) 13,1 in
Revestimiento del tapón Sin revestimiento
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 152 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
Manuals
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1409616 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha16/08/2024 Catalog Number2203-0010
Número de lote1405391 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha17/04/2024 Catalog Number2203-0010
Número de lote1401943 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha08/03/2024 Catalog Number2203-0010
Número de lote1400736 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha04/02/2024 Catalog Number2203-0010
Número de lote1398530 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha24/12/2023 Catalog Number2203-0010
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos grandes de polipropileno Nalgene™ >