Learn More
Thermo Scientific™ Bandejas de esterilización grandes de polipropileno Nalgene™
Seque y esterilice instrumentos e instrumental de laboratorio con las bandejas de esterilización grandes de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™.
57.20€ - 92.80€
Especificaciones
Descripción | Las bandejas de esterilización son ideales para secar y esterilizar material e instrumental de laboratorio o para recoger y lavar equipos de laboratorio sucios. |
---|---|
Material | Polipropileno |
Tipo | Bandeja de esterilización |
N.° por paquete | 1 |
N.º por caja | 6 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10586922
|
Thermo Scientific™
6900-0010 |
9.5 l | 361 x 311 x 143mm (14,25 x 12,25 x 5,675 pulg) |
57.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10791591
|
Thermo Scientific™
6900-0020 |
20 l | 543 x 435 x 130 mm (21,375 x 17,125 x 5,125 pulg) |
92.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Seque y esterilice instrumentos e instrumental de laboratorio con las bandejas de esterilización grandes de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™. Estas bandejas esterilizables en autoclave también son útiles para la recogida y el lavado de equipos de laboratorio sucios. Las bandejas incorporan bordes enrollados para obtener una mayor rigidez y asas moldeadas para facilitar su transporte.
- El diámetro decreciente de las bandejas permite apilarlas y ahorrar espacio.
- El grosor de la pared soporta el uso intensivo y los ciclos repetidos de esterilización en autoclave.
Garantía: 90 días. Si desea ver los términos de la garantía, póngase en contacto con technicalsupport@thermofisher.com.
Especificaciones
Las bandejas de esterilización son ideales para secar y esterilizar material e instrumental de laboratorio o para recoger y lavar equipos de laboratorio sucios. | |
Bandeja de esterilización | |
6 | |
Esterilizables en autoclave |
Polipropileno | |
1 | |
Rectangulares |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.