Learn More
Thermo Scientific™ Contenedores de residuos grandes Nalgene
Los contenedores de residuos grandes Thermo Scientific Nalgene incluyen una tapa para mayor seguridad.
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Meet OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 for use as protection against bloodborne pathogensAutoclave upright with lid on. |
|---|---|
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Cantidad | 4/Cs. |
Descripción
Los contenedores de residuos grandes Thermo Scientific Nalgene incluyen una tapa para mayor seguridad.
Idóneos para albergar y esterilizar residuos, ropa, equipos, consumibles de laboratorio y material contaminado.
- Realizado en polipropileno de alta resistencia esterilizables en autoclave.
- Asas moldeadas.
- Compatible con norma OSHA 29 CFR Parte 1910.1030 sobre patógenos transmitidos por sangre.
La tapa debe retirarse antes de esterilizar en autoclave.
Especificaciones
| Meet OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 for use as protection against bloodborne pathogensAutoclave upright with lid on. | |
| Esterilizable en autoclave | |
| 4/Cs. |