Learn More
Thermo Scientific™ Frascos grandes de HDPE de boca ancha con tapón Nalgene™
Descripción
Realice una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio y de campo, incluidos el almacenamiento de productos químicos secos y el muestreo de agua con los frascos grandes de HDPE de boca ancha con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos frascos de polietileno de alta densidad son ideales para su uso en congeladores a - 100 °C (- 148 °F). El HDPE resistente a los productos químicos es compatible con una amplia gama de reactivos de laboratorio.
- Frascos de gran versatilidad, con excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes
- Se pueden utilizar en congeladores a temperaturas de hasta -100 °C (-148 °F) para almacenamiento a largo plazo.
- El tapón no tiene revestimiento que pueda arrugarse, ocasionar fugas o contaminar las soluciones.
- Este frasco no ofrece garantía de estanqueidad†
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno de 100 mm
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 2 l (0.5 gal) |
Capacidad (métrico) | 2 l |
Capacidad (imperial) | 0,5 gal |
Color | Natural |
Descripción | Frasco grande de boca ancha |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 89 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.º por caja | 6 |
N.° por paquete | 1 |
Esterilidad | No estéril |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Brochures
Product Information
Schematics & Diagrams
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1417774 | Certificado de conformidad | 13/02/2025 | 2120-0005 |
1421192 | Certificado de conformidad | 29/01/2025 | 2120-0005 |
1420591 | Certificado de conformidad | 23/01/2025 | 2120-0005 |
1403689 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 2120-0005 |
1418259 | Certificado de conformidad | 06/12/2024 | 2120-0005 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.