Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Bottles with Dropper Assembly
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
125 mL
Tamaño del tapón:
20 mm
24 mm
Descripción
Dispense at a rate you control, be it one drop at a time or in a stream, with Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Bottles with Neoprene Dropper Assembly. Assembly consists of a narrow-mouth, low-density polyethylene bottle with a dropping pipette inserted through the closure. This product is suitable for dispensing most acids, bases and alcohols
- El LDPE es transparente y permite identificar fácilmente el nivel de líquido.
- La perilla de neopreno dispensa cómodamente gotas o flujo.
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 4 oz, 125 ml |
Capacidad (métrico) | 125 mL |
Capacidad (imperial) | 4 oz |
Color | Translúcido y transparente |
Material | LDPE |
N.º por caja | 48 |
N.° por paquete | 6 |
Certificaciones/conformidad | ISO 13485:2003. |
Closure Included | Sí |
Boca | Estrecha |
Mostrar más |
Título del producto
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Bottles with Dropper Assembly >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido